8-Bromchinolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H25961.03
H25961.03EA 120 EUR
H25961.03
8-Bromchinolin ≥98%
8-Bromoquinoline
Purity: 98% CAS No.: 16567-18-3 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6725 Boiling Point: 302-304° MDL No.: MFCD00191859
Formel: C₉H₆BrN
Siedepunkt: 302…304 °C
Dichte: 1,594
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191859
CAS-Nummer: 16567-18-3