2-Benzyloxy-2-methylpropan-1-ol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26006.03
H26006.03EA
259
EUR
H26006.03
2-Benzyloxy-2-methylpropan-1-ol 95%
2-Benzyloxy-2-methylpropan-1-ol
Purity: 95%
CAS No.: 91968-71-7
Molecular Formula: C11H16O2
Formula Weight: 180.12
Boiling Point: 80-85°/0.1mm
MDL No.: MFCD08459314
Formel:
C₁₁H₁₆O₂ Siedepunkt: 80…85 °C (0,1 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08459314 CAS-Nummer: 91968-71-7 |