3,4-Bis(trifluormethyl)pyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26008.03
H26008.03EA
113
EUR
H26008.03
3,4-Bis(trifluormethyl)pyridin 96%
3,4-Bis(trifluormethyl)pyridin
Purity: 96%
CAS No.: 20857-46-9
Molecular Formula: C7H3F6N
Formula Weight: 215.10
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 42-44°/24mm
MDL No.: MFCD08686956
Formel:
C₇H₃F₆N Molecular Weight: 215,1 g/mol Siedepunkt: 42…44 °C (24 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08686956 CAS-Nummer: 20857-46-9 |