5-Chlor-2-methoxy-4-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chlor-2-methoxy-4-methylbenzolsulfochlorid, 5-Chlor-2-methoxy-4-methylbenzolsulfonsäurechlorid
H26020.06
H26020.06EA 125 EUR
H26020.06
5-Chlor-2-methoxy-4-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
5-Chlor-2-methoxy-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 889939-48-4 Molecular Formula: C8H8Cl2O3S Formula Weight: 255.12 Melting Point: 126-128° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD08445709
Formel: C₈H₈Cl₂O₃S
Molecular Weight: 255,12 g/mol
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445709
CAS-Nummer: 889939-48-4
UN: 3261
ADR: 8,II