3-Chlorpicolinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
H26024.03
H26024.03EA 84 EUR
H26024.03
3-Chlorpicolinsäure ≥97%
3-Chlorpicolinsäure
Purity: 97% CAS No.: 57266-69-0 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: 131° dec. MDL No.: MFCD01646325
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157,56 g/mol
Schmelzpunkt: 131 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646325
CAS-Nummer: 57266-69-0