1,1-Cyclohexandicarbonsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid
H26025.03
H26025.03EA 75.3 EUR
H26025.03
1,1-Cyclohexandicarbonsäure 95%
1,1-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 1127-08-8 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Odour: Odourless Melting Point: ca 175° dec. MDL No.: MFCD00094668
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 175 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00094668
CAS-Nummer: 1127-08-8