4,4-Difluorcyclohexanon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26027.03
H26027.03EA
473
EUR
H26027.03
4,4-Difluorcyclohexanon ≥97%
4,4-Difluorocyclohexanone
Purity: 97%
CAS No.: 22515-18-0
Molecular Formula: C6H8F2O
Formula Weight: 134.12
Melting Point: 34-40°
MDL No.: MFCD08146635
Formel:
C₆H₈F₂O Molecular Weight: 134,12 g/mol Schmelzpunkt: 34…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08146635 CAS-Nummer: 22515-18-0 |