2,2-Difluorpropionsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H26030.03
H26030.03EA 277 EUR
H26030.03
2,2-Difluorpropionsäure ≥97%
2,2-Difluorpropionsäure
Purity: 97% CAS No.: 373-96-6 Molecular Formula: C3F2H4O2 Formula Weight: 110.06 Flash Point: 66°(150°F) Melting Point: 36-44° Boiling Point: 142° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03093764
Formel: C₃H₄F₂O₂
Siedepunkt: 142 °C
Schmelzpunkt: 36…44 °C
Flammpunkt: 66 °C (150 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093764
CAS-Nummer: 373-96-6
UN: 3261
ADR: 8,II