5-Fluor-1H-indazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26033.03
H26033.03EA
95.4
EUR
H26033.03
5-Fluor-1H-indazol ≥98%
5-Fluoro-1H-indazole
Purity: 98%
CAS No.: 348-26-5
Molecular Formula: C7H5FN2
Formula Weight: 136.13
Melting Point: 122-124°
MDL No.: MFCD04972877
Formel:
C₇H₅FN₂ Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972877 CAS-Nummer: 348-26-5 |