Triphenylsulphonium chloride 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26059.03
H26059.03EA 85.6 EUR
H26059.03
Triphenylsulphonium chloride 94%
Triphenylsulphonium chloride
Purity: 94% CAS No.: 4270-70-6 Molecular Formula: (C6H5)3SCl Formula Weight: 298.84 MDL No.: MFCD00031716
Formel: (C₆H₅)₃SCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031716
CAS-Nummer: 4270-70-6
EINECS: 224-259-6