3-Brom-5-fluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26066.09
H26066.03
H26066.09EA
137
EUR
H26066.09
H26066.03
3-Brom-5-fluorbenzonitril ≥98%
3-Brom-5-fluorbenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 179898-34-1
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD04038227
Formel:
C₇H₃BrFN Molecular Weight: 200.01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038227 CAS-Nummer: 179898-34-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |