(4-Cyanphenyl)essigsäureethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl-(4-cyanphenyl)acetat
H26078.03
H26078.03EA
107
EUR
H26078.03
(4-Cyanphenyl)essigsäureethylester ≥98%
(4-Cyanphenyl)essigsäureethylester
Purity: 98%
CAS No.: 1528-41-2
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 90-94°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09953133
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189,21 g/mol Schmelzpunkt: 90…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09953133 CAS-Nummer: 1528-41-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |