Cyclohexan für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26081.AU
H26081.0F
H26081.AUEA
94.3
EUR
H26081.AU
H26081.0F
Cyclohexan für die HPLC
Cyclohexan
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...