HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H26082.03 H26082.06 H26082.14
H26082.03EA 36.5 EUR
H26082.03 H26082.06 H26082.14
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) ≥99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Purity: 99% CAS No.: 148893-10-1 Molecular Formula: C10H15F6N6OP Formula Weight: 380.23 Melting Point: ca 185° dec. MDL No.: MFCD00274639
Formel: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274639
CAS-Nummer: 148893-10-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II