2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesäure ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26087.03
H26087.03EA 95 EUR
H26087.03
2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesäure ≥96%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 175968-39-5 Molecular Formula: C7H4F2O3 Formula Weight: 174.10 Melting Point: 205-210° MDL No.: MFCD01321116
Formel: C₇H₄F₂O₃
Schmelzpunkt: 205…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321116
CAS-Nummer: 175968-39-5