3,4-Difluorsalicylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26088.03
H26088.03EA 104 EUR
H26088.03
3,4-Difluorsalicylsäure ≥98%
3,4-Difluorsalicylsäure
Purity: 98% CAS No.: 189283-51-0 Molecular Formula: C7H4F2O3 Formula Weight: 174.10 Melting Point: 177-179° MDL No.: MFCD03428564
Formel: C₇H₄F₂O₃
Molecular Weight: 174,1 g/mol
Schmelzpunkt: 177…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03428564
CAS-Nummer: 189283-51-0