4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26097.03
H26097.03EA
119
EUR
H26097.03
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 220239-68-9
Molecular Formula: C8H5F3O3
Formula Weight: 206.12
Melting Point: 144-147°
MDL No.: MFCD01091008
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Molecular Weight: 206,12 g/mol Schmelzpunkt: 144…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01091008 CAS-Nummer: 220239-68-9 EINECS: None |