2-Chlor-5-hydroxybenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26112.03
H26112.03EA 204 EUR
H26112.03
2-Chlor-5-hydroxybenzoesäure 99%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 56961-30-9 Molecular Formula: C7H5ClO3 Formula Weight: 172.57 Melting Point: 178-180° MDL No.: MFCD04038818
Formel: C₇H₅ClO₃
Molecular Weight: 172,57 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038818
CAS-Nummer: 56961-30-9
EINECS: None