3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-5-nitrobenzotrifluorid
H26113.03
H26113.03EA 107 EUR
H26113.03
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol ≥98%
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Purity: 98% CAS No.: 349-57-5 Molecular Formula: C7H4F3NO3 Formula Weight: 207.11 Melting Point: 89-92° MDL No.: MFCD04973779
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 207,11 g/mol
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973779
CAS-Nummer: 349-57-5