4-Amino-2-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26146.03
H26146.03EA 132 EUR
H26146.03
4-Amino-2-fluorbenzoesäure 98%
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 446-31-1 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 209-211° MDL No.: MFCD01569397
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Schmelzpunkt: 209…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569397
CAS-Nummer: 446-31-1
EINECS: None