4-Chlor-3-fluoranilin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H26148.03
H26148.03EA
82.5
EUR
H26148.03
4-Chlor-3-fluoranilin ≥99%
4-Chlor-3-fluoranilin
Purity: 99%
CAS No.: 367-22-6
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 59-61°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01090987
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145,56 g/mol Schmelzpunkt: 59…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01090987 CAS-Nummer: 367-22-6 EINECS: 206-683-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |