3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26157.03
H26157.03EA
218
EUR
H26157.03
3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 328-69-8
Molecular Formula: C8H5F3O3
Formula Weight: 206.12
Melting Point: 191-193°
MDL No.: MFCD07368783
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Molecular Weight: 206,12 g/mol Schmelzpunkt: 191…193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368783 CAS-Nummer: 328-69-8 EINECS: None |