4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26181.06
H26181.06EA 69 EUR
H26181.06
4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 42564-51-2 Molecular Formula: C7H4FO3 Formula Weight: 169.11 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° MDL No.: MFCD01861388
Formel: C₇H₄FNO₃
Molecular Weight: 169,11 g/mol
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861388
CAS-Nummer: 42564-51-2