4-(Methylthio)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26225.09
H26225.18
H26225.30
H26225.09EA
67.8
EUR
H26225.09
H26225.18
H26225.30
4-(Methylthio)phenol ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 1073-72-9
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Odour: Stench
Melting Point: 85-87°
Boiling Point: 153-156°/20mm
MDL No.: MFCD00002351
Formel:
C₇H₈OS Siedepunkt: 153…156 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 85…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002351 CAS-Nummer: 1073-72-9 EINECS: 214-031-4 |