Methyl-3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26233.09
H26233.09EA
154
EUR
H26233.09
Methyl-3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Purity: 97%
CAS No.: 129332-45-2
Molecular Formula: C8H8N2O2S2
Formula Weight: 228.28
Melting Point: 205-208°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00052752
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂S₂ Schmelzpunkt: 205…208 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085050 CAS-Nummer: 129332-45-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |