Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5-0.7 M in THF
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H26273.AE
H26273.AEEA
277
EUR
H26273.AE
Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5-0.7 M in THF
Cyclopropylmagnesiumbromid
CAS No.: 23719-80-4
Molecular Formula: C3H5BrMg
Formula Weight: 145.28
Flash Point: -17°(1°F)
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00672094
Formel:
C₃H₅BrMg Molecular Weight: 145,28 g/mol Dichte: 0,968 Flammpunkt: –17 °C (1 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672094 CAS-Nummer: 23719-80-4 UN: 2924 ADR: 3,II |