4-Cyan-4'-octylbiphenyl ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyano-4'-n-octylbiphenyl, 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile, 4'-n-Octyl-4-biphenylcarbonitrile, 8CB
H26318.03
H26318.03EA
143
EUR
H26318.03
4-Cyan-4'-octylbiphenyl ≥99%
4-Cyan-4'-octylbiphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 52709-84-9
Molecular Formula: C21H25N
Formula Weight: 291.43
Flash Point:
Formel:
C₂₁H₂₅N Molecular Weight: 291.43 g/mol Schmelzpunkt: 20…22 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075146 CAS-Nummer: 52709-84-9 EINECS: 258-120-6 |