4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26353.03
H26353.03EA 101 EUR
H26353.03
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 175202-48-9 Molecular Formula: C8H7NO2S2 Formula Weight: 213.27 Melting Point: 117-119° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00173757
Formel: C₈H₇NO₂S₂
Molecular Weight: 213,28 g/mol
Schmelzpunkt: 117…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173757
CAS-Nummer: 175202-48-9
ADR: 6.1,III