3-(Brommethyl)pentan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Bromomethyl)pentane
H26445.AA H26445.AC
H26445.AAEA 22.3 EUR
H26445.AA H26445.AC
3-(Brommethyl)pentan ≥97%
3-(Brommethyl)pentan
Purity: 97% CAS No.: 3814-34-4 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2Br Formula Weight: 165.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4515 Odour: Sweet Boiling Point: 145° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000219
Formel: C₆H₁₃Br
Siedepunkt: 145 °C
Dichte: 1,179
Flammpunkt: 36 °C (96 °F)
MDL: MFCD00000219
CAS-Nummer: 3814-34-4
EINECS: 223-302-6
UN: 1993
ADR: 3,III