3-(Difluormethoxy)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26580.03
H26580.06
H26580.03EA
86.7
EUR
H26580.03
H26580.06
3-(Difluormethoxy)benzaldehyd ≥97%
3-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 85684-61-3
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
MDL No.: MFCD00236222
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236222 CAS-Nummer: 85684-61-3 EINECS: None |