3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
H26615.03
H26615.06
H26615.03EA
65.2
EUR
H26615.03
H26615.06
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 4334-87-6
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 135-139°
MDL No.: MFCD02179444
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193.99 g/mol Schmelzpunkt: 135…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179444 CAS-Nummer: 4334-87-6 |