1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26643.MD
H26643.MDEA 81.5 EUR
H26643.MD
1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS No.: 214078-93-0 Molecular Formula: C24H36N4 Formula Weight: 380.58 Melting Point: 67-68° MDL No.: MFCD09263312
Formel: C₂₄H₃₆N₄
Molecular Weight: 380,58 g/mol
Schmelzpunkt: 67…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263312
CAS-Nummer: 214078-93-0