3-(Benzylamino)-1-propanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Benzylamino)propan-1-ol, N-(3-Hydroxypropyl)benzylamine, 3-(Benzylamino)-1-propanol
H26664.03
H26664.03EA 212 EUR
H26664.03
3-(Benzylamino)-1-propanol 97%
3-(Benzylamino)-1-propanol
Purity: 97% CAS No.: 4720-29-0 Molecular Formula: C6H5CH2NH(CH2)3OH Formula Weight: 165.24 MDL No.: MFCD00020622
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molecular Weight: 165,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020622
CAS-Nummer: 4720-29-0
EINECS: 225-210-1