2-Acetylquinoxaline 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26680.03
H26680.03EA
173
EUR
H26680.03
2-Acetylquinoxaline 97%
2-Acetylquinoxaline
Purity: 97%
CAS No.: 25594-62-1
Molecular Formula: C10H8N2O
Formula Weight: 172.19
Melting Point: 76-79°
MDL No.: MFCD07808559
Formel:
C₁₀H₈N₂O Molecular Weight: 172.19 g/mol Schmelzpunkt: 76…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07808559 CAS-Nummer: 25594-62-1 |