Agar Cell culture_plant_tested
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Agar Agar
H26724.0E
H26724.22
H26724.36
H26724.0EEA
1132
EUR
H26724.0E
H26724.22
H26724.36
Agar Cell culture_plant_tested
Agar
CAS No.: 9002-18-0
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,184
MDL No.: MFCD00081288
Schmelzpunkt:
90 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081288 CAS-Nummer: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 14,184 |