Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid Tri-tert-butyl Ester, Tri-tert-butyl 2,2',2''-(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)triacetate
H26736.MD
H26736.MDEA
225
EUR
H26736.MD
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
CAS No.: 122555-91-3
Molecular Formula: C26H50N4O6
Formula Weight: 514.71
MDL No.: MFCD05865261
Formel:
C₂₆H₅₀N₄O₆ Molecular Weight: 514,71 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05865261 CAS-Nummer: 122555-91-3 |