2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide 0.5 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26739.AD
H26739.ADEA
207
EUR
H26739.AD
2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide 0.5 M in THF
2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide
CAS No.: 193065-68-8
Molecular Formula: BrZnCH2CH2COOCH2CH3
Formula Weight: 246.42
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -17°(1°F)
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00671976
Formel:
BrZnCH₂CH₂COOCH₂CH₃ Molecular Weight: 246.42 g/mol Dichte: 0.972 Flammpunkt: –17 °C (1 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00671976 CAS-Nummer: 193065-68-8 UN: 3399 ADR: 4.3 II |