1,4,8-Tri-boc-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tri-tert-butyl 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tricarboxylate
H26741.MD
H26741.MDEA
152
EUR
H26741.MD
1,4,8-Tri-boc-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
1,4,8-Tri-boc-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS No.: 170161-27-0
Molecular Formula: C25H48N4O6
Formula Weight: 500.68
Melting Point: 48-54°
MDL No.: MFCD09263315
Formel:
C₂₅H₄₈N₄O₆ Molecular Weight: 500,68 g/mol Schmelzpunkt: 48…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09263315 CAS-Nummer: 170161-27-0 |