3-(4-Bromphenyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26785.06
H26785.06EA 47.1 EUR
H26785.06
3-(4-Bromphenyl)propionsäure ≥98%
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Purity: 98% CAS No.: 1643-30-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 133-136° MDL No.: MFCD01310793
Formel: C₉H₉BrO₂
Schmelzpunkt: 133…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310793
CAS-Nummer: 1643-30-7