4-Fluor-2-methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26796.03
H26796.06
H26796.03EA
85.6
EUR
H26796.03
H26796.06
4-Fluor-2-methoxybenzylamin 97%
4-Fluor-2-methoxybenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 870563-60-3
Molecular Formula: C8H10FNO
Formula Weight: 155.17
Refractive Index: 1.5240
Formel:
C₈H₁₀FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116361 CAS-Nummer: 870563-60-3 ADR: 8,III |