4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
H26825.06
H26825.06EA
105
EUR
H26825.06
4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester ≥97%
4-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Purity: 97%
CAS No.: 180516-87-4
Molecular Formula: C13H17BO4
Formula Weight: 248.08
Melting Point: 227-231°
MDL No.: MFCD01863710
Formel:
C₁₃H₁₇BO₄ Molecular Weight: 248,08 g/mol Schmelzpunkt: 227…231 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863710 CAS-Nummer: 180516-87-4 |