1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)-1-ethynyl]benzene ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Ethyl-4-(p-tolylethynyl)benzene, 1-Ethyl-4-[(p-tolyl)ethynyl]benzene, 1-Ethyl-4-[(4-methylphenyl)ethynyl]benzene, 1-(4-Ethylphenyl)-2-(p-tolyl)acetylene
H26882.03
H26882.03EA
24.8
EUR
H26882.03
1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)-1-ethynyl]benzene ≥99%
1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)-1-ethynyl]benzene
Purity: 99+%
CAS No.: 22692-80-4
Molecular Formula: C17H16
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 71-74°
Boiling Point: 135-136°/1mm
MDL No.: MFCD04038793
Formel:
C₁₇H₁₆ Molecular Weight: 220,315 g/mol Siedepunkt: 135…136 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 71…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038793 CAS-Nummer: 22692-80-4 |