1,4-Difluor-2-iodbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluoroiodobenzene
H26890.06
H26890.06EA 87.7 EUR
H26890.06
1,4-Difluor-2-iodbenzol ≥97%
1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Purity: 97% CAS No.: 2265-92-1 Molecular Formula: C6H3F2I Formula Weight: 239.99 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 178-179° MDL No.: MFCD03094151
Formel: C₆H₃F₂I
Molecular Weight: 239,99 g/mol
Siedepunkt: 178…179 °C
Dichte: 1,998
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094151
CAS-Nummer: 2265-92-1