[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26897.03
H26897.03EA 61.8 EUR
H26897.03
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
CAS No.: 59831-02-6 Molecular Formula: C27H26Cl2P2Pd Formula Weight: 589.77 MDL No.: MFCD03844773
Formel: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844773
CAS-Nummer: 59831-02-6