2-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
H26917.06
H26917.06EA
269
EUR
H26917.06
2-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure 95%
2-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
Purity: 95%
CAS No.: 219735-99-6
Molecular Formula: C7H8BClO3
Formula Weight: 186.40
Melting Point: ca 202°
MDL No.: MFCD03411935
Formel:
C₇H₈BClO₃ Schmelzpunkt: ∼ 202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411935 CAS-Nummer: 219735-99-6 |