(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Amino-N-Boc-L-alanine, Nalpha-Boc-2,3-diaminopropionic Acid, Boc-Dpr-OH, Boc-Dap-OH, 3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanine
H26919.03
H26919.03EA
60.1
EUR
H26919.03
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 73259-81-1
Molecular Formula: C8H16N2O4
Formula Weight: 204.23
Melting Point: ca 210° dec.
Optical Rotation: -14° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00236843
Formel:
C₈H₁₆N₂O₄ Molecular Weight: 204,23 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236843 CAS-Nummer: 73259-81-1 |