Chlorbis(4-fluorphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H26953.03
H26953.03EA 286 EUR
H26953.03
Chlorbis(4-fluorphenyl)phosphin ≥98%
Chlorbis(4-fluorphenyl)phosphin
Purity: 98% CAS No.: 23039-97-6 Molecular Formula: C12H8ClF2P Formula Weight: 256.62 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD04972302
Formel: C₁₂H₈ClF₂P
Molecular Weight: 256.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972302
CAS-Nummer: 23039-97-6
UN: 3265
ADR: 8 II