4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide

H26991.14 H26991.06
H26991.14EA 96.9 EUR
H26991.14 H26991.06
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol ≥97%
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol

Purity: 97% CAS No.: 18880-00-7 Molecular Formula: C11H15Br Formula Weight: 227.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5465 Melting Point: 8-12° Boiling Point: 93-94°/1.5mm Beilstein Reference: 471674 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000180

Formel: C₁₁H₁₅Br
Siedepunkt: 93…94 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 8…12 °C
Dichte: 1,236
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000180
CAS-Nummer: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR