1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole
H27043.03
H27043.03EA
197
EUR
H27043.03
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester 95%
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Purity: 95%
CAS No.: 903550-12-9
Molecular Formula: C15H29BN2O3Si
Formula Weight: 324.31
MDL No.: MFCD09037502
Formel:
C₁₅H₂₉BN₂O₃Si Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037502 CAS-Nummer: 903550-12-9 |