2-Amino-5-chlor-3-iodpyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlor-3-iodpyridin-2-amin, 5-Chlor-3-iod-2-pyridylamin
H27053.03
H27053.03EA
74.5
EUR
H27053.03
2-Amino-5-chlor-3-iodpyridin 95%
2-Amino-5-chlor-3-iodpyridin
Purity: 95%
CAS No.: 211308-81-5
Molecular Formula: C5H4ClIN2
Formula Weight: 254.46
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD07644578
Formel:
C₅H₄ClIN₂ Molecular Weight: 254,46 g/mol Schmelzpunkt: 95…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07644578 CAS-Nummer: 211308-81-5 |